2-(2-Naphthyl)indole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAN0859-1GEA 84 EUR
TCIAN0859-1G
2-(2-Naphthyl)indole ≥98.0% (por GC)
2-(2-Naphthyl)indole
Formula: C₁₈H₁₃N
MW: 243,31 g/mol
Número MDL: MFCD00124144
Núm. CAS: 23746-81-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/52/28990052.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C