Pilocarpine nitrate
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP503EA 288 EUR
PROOBP503
Pilocarpine nitrate
Pilocarpine nitrate
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₅
Número MDL: MFCD00078497
Núm. CAS: 148-72-1
EINECS: 205-723-7