Azocyclotin, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
45335-250MGEA 76.3 EUR
45335-250MG
Azocyclotin, Supelco®
Azocyclotin
Formula: C₂₀H₃₅N₃Sn
Número MDL: MFCD00055290
Núm. CAS: 41083-11-8
EINECS: 255-209-1