3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutenedione ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H51488.MDEA 735 EUR
H51488.MD
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutenedione ≥97%
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutenedione
Formula: C₁₉H₃₄O₃Sn
MW: 429,17
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319011
Núm. CAS: 129034-70-4
ADR: 6.1,III