2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Sinónimos: AlbalonNaphazoline Hydrochloride2-(Naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
EDQMN0080000EA 235 EUR
EDQMN0080000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₅ClN₂
MW: 246,738 g/mol
Número MDL: MFCD00012554
Núm. CAS: 550-99-2
EINECS: 208-989-2