Victoria blue R, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
234176-25GEA 111 EUR
234176-25G
Victoria blue R, Sigma-Aldrich®
Victoria blue R
Formula: C₂₉H₃₂ClN₃
Número MDL: MFCD00011876
Núm. CAS: 2185-86-6
EINECS: 218-572-7