1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20355.06EA 124 EUR
B20355.06 B20355.03
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N₅
MW: 248,12 g/mol
Pto. de fusión: 191…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053019
Núm. CAS: 2113-05-5