1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0056.00EA 1113 EUR
PROOMM0056.00
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formula: C₄H₁₂ClN₅
MW: 165,625 g/mol
Número MDL: MFCD00012582
Núm. CAS: 1115-70-4
EINECS: 214-230-6