1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
317240-5EA 141 EUR
317240-5
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Millipore®
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formula: C₄H₁₂ClN₅
MW: 165,625 g/mol
Número MDL: MFCD00012582
Núm. CAS: 1115-70-4
EINECS: 214-230-6