1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
J63361.14EA
125
EUR
J63361.14
J63361.22
J63361.06
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
An antidiabetic agent
Formula:
C₄H₁₂ClN₅ MW: 165,625 g/mol Pto. de fusión: 218…226 °C |
Número MDL:
MFCD00012582 Núm. CAS: 1115-70-4 EINECS: 214-230-6 |