1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H61178.06EA 265 EUR
H61178.06
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole ≥98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formula: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03228548
Núm. CAS: 119516-86-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III