4-Fluoro-N-(4-methylphenyl)benzamide ≥97%

Atención

H57191.03EA 392 EUR
H57191.03
4-Fluoro-N-(4-methylphenyl)benzamide ≥97%
4-Fluoro-N-(4-methylphenyl)benzamide
Formula: C₁₄H₁₂FNO
MW: 229,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00446355
Núm. CAS: 399-05-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR