6-Bromopicolinamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H31811.06EA 223 EUR
H31811.06 H31811.03
6-Bromopicolinamide ≥97%
6-Bromopicolinamide
Formula: C₆H₅BrN₂O
MW: 201,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234154
Núm. CAS: 25194-52-9