8-Fluoro-4-quinolinol 97%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

H31831.03EA 83.1 EUR
H31831.03
8-Fluoro-4-quinolinol 97%
8-Fluoro-4-quinolinol
Formula: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Pto. de fusión: 280…282 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272395
Núm. CAS: 63010-71-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR