4-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)morpholine ≥97%
Atención
H63272.03EA 77.1 EUR
H63272.03
4-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)morpholine ≥97%
4-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₁FN₂O₃
MW: 226,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13689260
Núm. CAS: 1233955-40-2