Ethyl-6-chloropicolinate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H61701.06EA
239
EUR
H61701.06
Ethyl-6-chloropicolinate ≥97%
Ethyl-6-chloropicolinate
Formula:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,61 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09878438 Núm. CAS: 21190-89-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...