2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine 95%

Peligro

H61258.06EA 172 EUR
H61258.06
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine 95%
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095075
Núm. CAS: 6635-90-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR