4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H61134.MDEA 140 EUR
H61134.MD H61134.03
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07644472
Núm. CAS: 1150114-77-4