Probenecid
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM14981-10EA 70.4 EUR
CAYM14981-10 CAYM14981-5 CAYM14981-25 CAYM14981-100
Probenecid
Probenecid
Formula: C₁₃H₁₉NO₄S
MW: 285,4 g/mol
Número MDL: MFCD00038402
Núm. CAS: 57-66-9
EINECS: 200-344-3