Ginkgolide B
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM14636-10EA
70.4
EUR
CAYM14636-10
CAYM14636-25
CAYM14636-50
CAYM14636-5
Ginkgolide B
Ginkgolide B
Formula:
C₂₀H₂₄O₁₀ MW: 424,40 g/mol |
Número MDL:
MFCD05662347 Núm. CAS: 15291-77-7 |