2-Phenyl-2-(p-toluenesulphonyloxy)acetophenone ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAP1410-1GEA 123 EUR
TCIAP1410-1G
2-Phenyl-2-(p-toluenesulphonyloxy)acetophenone ≥97.0% (by HPLC)
2-Phenyl-2-(p-toluenesulphonyloxy)acetophenone
Formula: C₂₁H₁₈O₄S
Número MDL: MFCD04038426
Núm. CAS: 1678-43-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/70/28992070.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C