(±)-Naringenin
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM14173-10EA 132 EUR
CAYM14173-10 CAYM14173-1 CAYM14173-5
(±)-Naringenin
(±)-Naringenin
Formula: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,25 g/mol
Número MDL: MFCD00006844
Núm. CAS: 480-41-1
EINECS: 207-550-2