Forskolin
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM11018-5EA
80.3
EUR
CAYM11018-5
CAYM11018-1
CAYM11018-10
CAYM11018-50
Forskolin
Forskolin
Formula:
C₂₂H₃₄O₇ MW: 410,51 g/mol |
Número MDL:
MFCD00082317 Núm. CAS: 66575-29-9 EINECS: 266-410-9 |