trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Atención
H60089.03EA 40.9 EUR
H60089.03 H60089.06
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066203
Núm. CAS: 619-82-9
EINECS: 210-614-2