α,2-Dibromo-4-fluorotoluene 96%
Peligro
H62157.03EA 47.1 EUR
H62157.03 H62157.06
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene 96%
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840524
Núm. CAS: 61150-57-0
ADR: 8,III