3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Scientific
H62811.03EA 439 EUR
H62811.03
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BF₄O₂
MW: 290,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878544
Núm. CAS: 445303-67-3