4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
Proveedor: Thermo Scientific
H62040.06EA 967 EUR
H62040.06 H62040.MD
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466241
Núm. CAS: 304445-49-6