4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H61554.03EA
142
EUR
H61554.03
H61554.06
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
4-Fluoro-3-nitroanisole
Formula:
C₇H₆FNO₃ MW: 171,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11848442 Núm. CAS: 61324-93-4 |