2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
H61451.MDEA 257 EUR
H61451.MD H61451.03
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₅BF₃NO₂
MW: 214,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195679
Núm. CAS: 1218790-84-1