Dibenzenesulphonimide 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H60569.MDEA
60.2
EUR
H60569.MD
Dibenzenesulphonimide 95%
Dibenzenesulphonimide
Formula:
C₁₂H₁₁NO₄S₂ MW: 297,35 g/mol Pto. de fusión: 150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025019 Núm. CAS: 2618-96-4 EINECS: 220-051-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...