3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H62225.03EA 586 EUR
H62225.03
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BFO₄
MW: 266,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756465
Núm. CAS: 936728-22-2