4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
|
Atención
|
H62028.MDEA
35.5
EUR
H62028.MD
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₆BFO₄ MW: 266,07 g/mol Pto. de fusión: 199…204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12756466 Núm. CAS: 1050423-87-4 |