5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H60774.03EA 65.8 EUR
H60774.03
5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
5-Hydroxy-o-toluic acid
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. de fusión: 182…187 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09833184
Núm. CAS: 578-22-3