4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Atención
H61933.03EA 94.9 EUR
H61933.03
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₃N₂O₂
MW: 285,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835318
Núm. CAS: 157026-18-1