3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98%
Atención
H61492.14EA 134 EUR
H61492.14
3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189,02 g/mol
Pto. Ebullición: 118…123 °C
Pto. de fusión: 118…123 °C
Densidad: 1,503
Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972694
Núm. CAS: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0