2-Amino-3-fluorobenzonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H61580.MDEA 92 EUR
H61580.MD H61580.03
2-Amino-3-fluorobenzonitrilo 95%
2-Amino-3-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368774
Núm. CAS: 115661-37-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III