Pinostilbene
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM14044-1EA 37.4 EUR
CAYM14044-1 CAYM14044-10 CAYM14044-5 CAYM14044-25
Pinostilbene
Pinostilbene
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Número MDL: MFCD12407153
Núm. CAS: 42438-89-1