9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
H60929.03EA 68.3 EUR
H60929.03 H60929.06
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₈O₄
MW: 252,22 g/mol
Pto. de fusión: 287…289 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001231
Núm. CAS: 117-78-2
EINECS: 204-207-9