pH/mV/°C/ion meter, bench, pHenomenal® IS 2100 L
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR® pHenomenal®
662-1658EA 1750 EUR
662-1658
pH/mV/°C/ion meter, bench, pHenomenal® IS 2100 L
Medidores electroquímicos Medidores de pH
El instrumento es fácil de utilizar, cuenta con un soporte articulado para el electrodo y una carcasa IP 43. Ofrece alta resolución y exactitud para obtener mediciones multiparamétricas precisas. Completo con una salida USB para conectarlo a un ordenador. Conforme a GLP.
  • Pantalla gráfica LCD de gran tamaño con retroiluminación LED continua donde se muestran de forma simultánea valores de pH/mV y temperatura
  • Función de registro de datos seleccionable entre 1 minuto y 1 hora; capacidad de memoria de 5000 conjuntos de datos
  • Apagado automático: ajustable de 10 minutos a 24 horas
  • Reconocimiento automático de tampones DIN y NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Tres tampones técnicos adicionales a 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00) almacenados en la memoria
  • Comprobación automática y diagnóstico avanzados (diagnóstico de la eficiencia del electrodo, control de desviación); se muestra el símbolo de calibración cuando es necesaria la recalibración
  • Elección de fuente de alimentación o 4 pilas AA para más de 1000 horas de funcionamiento
Información para pedidos: El kit listo para su uso IS 2100L incluye el instrumento, un electrodo de pH de vidrio con sensor de temperatura 221 integrado, cable de 1 m y soporte articulado, dos tampones, vaso de precipitados de plástico y manual de instrucciones (22 idiomas) en un CD ROM.