Medidor de oxígeno disuelto, de sobremesa, pHenomenal® OX 4100L
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR® pHenomenal®
664-0175EA 1850 EUR
664-0175
Medidor de oxígeno disuelto, de sobremesa, pHenomenal® OX 4100L
Medidores electroquímicos Medidores de oxígeno disuelto
El instrumento es fácil de utilizar, cuenta con un soporte articulado para el electrodo y una carcasa IP 43. Ofrece alta resolución y exactitud para obtener mediciones precisas. Con una salida USB para conectarlo a un ordenador. Conforme a GLP.
  • Large graphic LCD with continuous LED backlight showing both DO and temperature values simultaneously
  • Data logging function selectable between 1 min and 1 h
  • Memory capacity of 5000 data sets
  • Automatic power shut-off: Adjustable from 10 min to 24 h
  • Advanced self-test and diagnostics (electrode efficiency diagnostic, drift control); calibration symbol shows when re-calibration is required
  • Low energy consumption. Choice of mains supply or 4× AA batteries for over 1000 operating hours
Información para pedidos: El conjunto de oxígeno listo para su uso OX 4100 L incluye el instrumento, la sonda galvánica de oxígeno OXY 11-3 con sensor de temperatura integrado, cable de 3 m y soporte articulado, kit de mantenimiento y manual de instrucciones (22 idiomas) en CD ROM.