Piedras ebullición
Proveedor: Saint-Gobain
Chemware®
VERND1069103EA 42.8 EUR
VERND1069103
Piedras ebullición
Piedras de ebullición
Las piedras de ebullición de PTFE virgen y ultrapuro favorecen una ebullición suave y eficaz y ayudan a evitar el sobrecalentamiento, incluso de los líquidos muy volátiles. Ideal para métodos de extracción continua. Las piedras minimizan los 'golpes' durante el reflujo y la destilación.
  • Resistente a los productos químicos
  • Ideal para hervir líquidos orgánicos
  • Minimiza el sobrecalentamiento
Las piedras en ebullición no se ven afectadas por ácidos, hidrocarburos, cetonas, ésteres, alcoholes o álcalis. Se limpian fácilmente y no son contaminantes. No muestra rastros de acidez o alcalinidad facial. No rayan o desgastan la cristalería y no dejan residuos. Utilizable hasta los 288 °C.