Cuvette for flow through measurements
Proveedor: Hellma Analytics
634-9711EA 493 EUR
634-9711
Cuvette for flow through measurements
Cubetas Cubetas para espectrofotómetros
Macro cubetas están diseñadas con una cámara para minimizar la formación de burbujas.
  • Prueba de presión
  • Superficies de contacto tratadas especialmente para reducir la adhesión de burbujas dentro de la cámara
  • Tipo de conector A; tubos de entrada/salida con diámetro interior de 1,75 mm, diámetro exterior de 3,5 mm y longitud de 8,5±0,5 mm
Suitable for high precision analytical techniques.