Orejeras, Peltor™ SportTac™
Proveedor: 3M
Peltor™ SportTac™
111-2215EA 482 EUR
111-2215
Orejeras, Peltor™ SportTac™
Orejeras Orejeras con control de sonido
Estas orejeras ofrecen una función de protección auditiva suave y dependiente del nivel que corta electrónicamente los sonidos bruscos y fuertes. Detectan rápidamente los ruidos de impulsos fuertes, que se cortan, al tiempo que ofrecen una reproducción de sonido agradable y sin interferencias.
  • Ligero (318 g), con diadema plegable para facilitar su almacenamiento
  • Las carcasas intercambiables facilitan el cambio de colores
  • Suave función de volumen activo que ayuda a evitar que el sonido se corte bruscamente
  • Apagado automático
  • Duración de las pilas de unas 600 horas; dos pilas AAA
  • Entrada de audio para una radio externa
Diseñado para la caza y el tiro deportivo.
SNR: 26 dB