Solución de tinción Shorr, Q Path® para microscopía
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
|
Peligro
|
Q path®
10047013.EA
57.1
EUR
10047013.
Solución de tinción Shorr, Q Path® para microscopía
Shorr staining solution
Solución lista para usar para tinción específica Harris-Shorr
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
UN:
1170 ADR: 3,II |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Colour of solution | Purplish black |
Density (20/4) | 0,89 - 0,914 |
pH (20°C) | 3.1 - 3.8 |
Absorbance (0.1 %) | 500 - 503 nm |