Ácido láctico standardised solution 1.0 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: DL-Ácido láctico
35628.APEA 102 EUR
35628.AP
Ácido láctico standardised solution 1.0 N en solución acuosa
Ácido láctico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004520
Núm. CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0