2-Nitro-1-phenylpropene
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROONMIAD869EA 314 EUR
PROONMIAD869
2-Nitro-1-phenylpropene
2-Nitro-1-phenylpropene
Formula: C₉H₉NO₂
Número MDL: MFCD00014720
Núm. CAS: 705-60-2