5-Bromophthalide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB2770-25GEA 109 EUR
TCIAB2770-25G
5-Bromophthalide ≥98.0% (por GC)
5-Bromophthalide
Formula: C₈H₅BrO₂
MW: 213,03 g/mol
Número MDL: MFCD01797360
Núm. CAS: 64169-34-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/88/28934288.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C