5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine 96%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

H51377.03EA 232 EUR
H51377.03 H51377.MD
5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine 96%
5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
Formula: C₁₈H₃₃NSn
MW: 382,16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787402
Núm. CAS: 189195-41-3
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR