3-Pentadecylphenol ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP1202-100GEA 76 EUR
TCIAP1202-100G TCIAP1202-25G
3-Pentadecylphenol ≥90.0% (por GC)
3-Pentadecylphenol
Formula: C₂₁H₃₆O
MW: 304,5100 g/mol
Pto. Ebullición: 232°C
Número MDL: MFCD00002310
Núm. CAS: 501-24-6
EINECS: 207-921-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/37/28991837.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C