2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H33442.03EA 176 EUR
H33442.03
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215,99 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C (18 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09749663
Núm. CAS: 89719-92-6
UN: 1993
ADR: 3,III